CLS440812
Corning® SS2I Stirrer
Single position, Slow Speed, capacity 10 L, AC/DC input 120 V AC
Sinônimo(s):
Corning stirrer accessory
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
platform (glass filled resin)
Características
Single position, Slow Speed
faixa de medição
10-150 rpm
capacidade
10 L
diâmetro do recipiente
≤280 mm
peso
2.6 kg
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)