CLS4519116
Corning® ProCulture® spinner flask accessories
Media Handling Fitting with Dual 1/4 in. Inlets for 8L or 15L Vertical Sidearm Flasks
Sinônimo(s):
container accessory
Selecione um tamanho
R$ 2.798,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.798,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
fabricante/nome comercial
Corning 4519-116
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dual tubes extend to the bottom of the flask, and are held in place by Noryl nuts with integrated ferrules.
Combination tubes has two different length tubes, one extends to the bottom of the flask; the other is a shorter 6′ length. Both tubes are held in place by Noryl nuts with integrated ferrules.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)