CLS432125
Corning® Ice Bucket with lid, round
4 L, orange
Sinônimo(s):
storage container
Selecione um tamanho
R$ 875,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 875,00
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Corning 432125
Altura
18.4 cm
diâmetro do topo
26 cm
cor
orange
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)