CLS431842
Corning® centrifuge bottle
with silicon O-ring screw cap, capacity 250 mL, polycarbonate
Sinônimo(s):
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
Selecione um tamanho
R$ 2.692,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.692,00
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
cap
embalagem
pkg of 36 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431842
Parâmetros
27500 × g max. RCF
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
- Includes clear graduations and textured marking spot.
- Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
- Wide mouth for easier liquid filling
- Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
- Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)