Documentos Principais
CLS431464U
Frasco para cultura celular de 75 cm² em forma de U Corning®, pescoço inclinado
sterile, not treated
Sinônimo(s):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
U-bottom flask
canted neck neck
high-density polyethylene cap
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
not treated
embalagem
pkg of 100 ea
volume de trabalho do frasco
(15 mL)
tipo de ligação
non-treated surface
Características e benefícios
  • Frascos em forma de U têm menos cantos, conferindo uma raspagem de células fácil
  • Os ombros arredondados dos frascos melhoram a aderência e o acesso ao remover ou apertar a tampa
  • Fabricação conforme BPF atuais
  • Área de crescimento celular otimizada
  • Design para empilhamento estável
  • Superfície de visualização grande e transparente
  • Altos padrões de qualidade (100% testados contra vazamento)
  • Apirogênicos (<0,1 UE/ml)
  • Em conformidade quanto a EEB/EET
  • Pescoço inclinado para escoamento mais fácil e amplo acesso por pipetas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)