Documentos Principais
CLS431146
Frascos Erlenmeyer para cultura de células Corning®
1 L Erlenmeyer Flask w/ Flat Cap, polycarbonate, sterile, 25/cs
Sinônimo(s):
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
Selecione um tamanho
25 EA
R$ 1.776,00
R$ 1.776,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EA
R$ 1.776,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
R$ 1.776,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
flat cap
polypropylene cap (Easy-Grip flat)
wide-mouth
wide-mouth neck
esterilidade
sterile
Características
cap
disposable
graduations 50 mL
no baffles
embalagem
pack of 1
case of 25
fabricante/nome comercial
Corning 431146
capacidade do frasco
1,000 mL
diâmetro do gargalo
43 mm
adequação
suitable for (shaker culture applications)
Descrição geral
Frascos Erlenmeyer para cultura de células Corning®
Os frascos Erlenmeyer de policarbonato e fundo chato para cultura Corning são estéreis e descartáveis e são ideais para todas as aplicações de cultivo sob agitação, além de manipulação e armazenamento de líquidos. Como todos os frascos Corning, os frascos têm certificação de apirogenicidade e esterilidade.
Os frascos Erlenmeyer de 125 ml a 1 l estão disponíveis com tampas padrão de vedação com duas posições ou tampas de ventilação filtrada. Os frascos de 2 l e 3 l estão disponíveis com tampas ventiladas.
  • Fabricado com policarbonato opticamente transparente
  • Ideal para aplicações de cultivo sob agitação
  • Tampa chata usada para uma vedação hermética de líquidos fechados. Tampa fácil de segurar para melhor ergonomia
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Características e benefícios
Mais robusto:
  • Construção de policarbonato: O material de classe VI da USP oferece excelente transparência óptica e resistência mecânica
  • Ao contrário do PETG, os frascos desse material não colapsam quando os meios são autoclavados ou resíduos são higienizados
  • Ao contrário do vidro, os frascos desse material não se quebram ao caírem
Mais confiável:
  • Escalas graduadas estampadas no frasco para garantir a exatidão
  • Opção de tampa ventilada para troca contínua de gases com esterilidade garantida e prevenção de vazamento
  • Embalados individualmente e esterilizados por radiação
  • Todos os frascos têm o maior nível de garantia de esterilidade (SAL) de 10-6
  • Certificação de apirogenicidade
  • Livre de RNase e DNase
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)