CLS430851
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 40 (Five bottles per bag)
Sinônimo(s):
Corning roller bottles, roller bottles
Selecione um tamanho
R$ 1.932,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.932,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile
Características
cap
disposable
graduations
embalagem
case of 40 (Five bottles per bag)
fabricante/nome comercial
Corning 430851
diâm. do gargalo da garrafa
~45 mm
área superficial do frasco
850 cm2
volume de trabalho do frasco
170-255 mL
capacidade
255 mL
diâmetro × A
117 mm × 271 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)