Documentos Principais
CLS3772
Corning® microcarriers
non-treated
, weight 10 g
Sinônimo(s):
cell culture
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.133,00
R$ 1.133,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.133,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122100
NACRES:
NB.13
R$ 1.133,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 3772
peso
10 g
Descrição geral
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
These microcarriers are untreated for attachment of extra sticky cells or for alternate coatings.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Corning® microcarriers low concentration synthemax II, weight 500 g
CLS4623
Corning® microcarriers