CLS3770BC
Corning® CellBIND® 384 well microplate
CellBIND® surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 20
Sinônimo(s):
384 multiwell plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black plate
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
Low Flange
with generic barcode
embalagem
case of 100 plates
pack of 20
fabricante/nome comercial
Corning 3770BC
tamanho
384 wells
volume do poço
112 μL
volume de trabalho do poço
25-50 μL
poços
384 wells
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
CellBIND® surface
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- A flat, optically clear well bottom enables direct microscopic examination
- Low background fluorescence and opaque walls minimize crosstalk between wells and light scattering
- Wells are identified using individual alphanumeric codes
- Gamma radiation sterilized and nonpyrogenic
- Corning® CellBIND® treated surface for better cell attachment
- Suitable for the bottom and top reading instruments
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)