Documentos Principais
CLS3732
Corning® CellSTACK® accessories
universal cap, diam. 33 mm, sterile
Sinônimo(s):
cell culture chamber accessory
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 341,00
R$ 341,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 341,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
R$ 341,00
Check Cart for Availability
Materiais
screw top orange high-density polyethylene cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 3732
Diâmetro
33 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • 33 mm polyethylene threaded cap
  • Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Double bagged
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Informações legais
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)