CLS3576
Corning® 384 well microplate, low flange
high binding surface, white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 50
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well immunoassay plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, immunoassay plates
Selecione um tamanho
R$ 1.713,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.713,00
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
polystyrene
square white wells
white bottom
white polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
plate format: 384 well standard
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3576
volume máximo
112 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
80 μL
cor
white
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
high binding surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Designed to reduce well-to-well crosstalk during luminescent assays
- Recommended working volume of up to 20 to 80μL
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions
- High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
- Binding capacity is approximately 400 to 500ng IgG/cm2
- Ideal for immunoassays
Note: Suggested replacement for CLS3703
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)