Documentos
CLS356241
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 24 wells, clear wells, lid, sterile
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiais
clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 356241
tamanho do poço
24 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3