CLS356240
Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, lid, sterile
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 356240
tamanho
6 well
tamanho do poço
6 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)