Documentos Principais
CLS354539
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
Sinônimo(s):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
rectangular flask
Características
vented Cap
Straight neck
embalagem
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 354539
capacidade
175 cm2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)