CLS354538
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinônimo(s):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
embalagem
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 354538
capacidade
150 cm2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)