CLS354235
Corning® Dispase
pack of 100 mL
Sinônimo(s):
Dispase Enzyme
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 100 mL
fabricante/nome comercial
Corning 354235
Descrição geral
Molecular Weight
36kD
Source
Bacillus polymyxa-derived metallo protease
Quality
Tested for ability to solubilize a 1mm thick layer of gelled Corning Matrigel Matrix after two hours at 37°C
Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Preparation and Storage
Stable for at least three months at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws.
Handling
Recommended concentration - 10U/cm² of Corning Matrigel Matrix (e.g., 100U per 35mm dish).
Formulation
Frozen in HBSS, pH 7.4
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)