Documentos Principais
CLS353135
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue plug seal
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polystyrene
Características
cap blue plug seal
graduated 10 ‑ 200 mL
fabricante/nome comercial
Corning 353135
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacidade
150 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)