Documentos
CLS3284
Corning® CellSTACK® accessories
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
cap (vent)
esterilidade
sterile
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 3284
Comprimento
7 cm
tamanho do filtro
37 mm , hydrophobic glass fiber
Tubo D.I.
9.5 mm
Descrição geral
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Informações legais
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.