Documentos Principais
CLS3081150LO
Pyrex® small knob top desiccator
Lower only
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
Corning 3081-150LO
Descrição geral
This 2.4 L Pyrex desiccator is designed for general analytical work. The sturdy knob makes the cover easy to handle.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
This is the desiccator bottom replacement which fits Pyrex desiccator CLS3181150.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)