Documentos Principais
CLS2679840
Corning® polypropylene closure
fits neck O.D. 40 mm
, natural
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
natural
polypropylene
embalagem
case of 100
Categorias relacionadas
Descrição geral
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)