CLS2017
Corning® cap inserts for cryogenic vials
red
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 2017
cor
red
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Cap inserts provide color coding for easy sample identification
- Inserts are packaged in resealable bags
- Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.