Documentos Principais
CLS168640100
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 100 mm
Sinônimo(s):
storage vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
cap
fabricante/nome comercial
Corning 1686-40100
capacidade
92 mL
diâmetro × A
40 mm × 100 mm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)