Documentos Principais
Z275077
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style II
capacity 16 mL
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 2.780,00
R$ 2.780,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 2.780,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
R$ 2.780,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass bottle
glass stopper
round bottle
Junta
joint ST/NS neck29/12
Características
with cap
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 15146-2550
D.I. × A
25 mm × 50 mm
capacidade
16 mL
Descrição geral
Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)