Documentos Principais
CLS11706
Corning® closed system centrifuge tube
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 1.345,00
R$ 1.345,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 1.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 1.345,00
Check Cart for Availability
Materiais
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Corning 11706
Parâmetros
3000 × g max. RCF
diâmetro da tampa
35.2 mm , approx.
capacidade
50 mL
diâmetro do tubo
29.1 mm , approx.
conector
cap (CentriStar)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)