CLS11650
Corning® closed system bottle
capacity 150 mL, polystyrene, male Luer Lock, sterile
Sinônimo(s):
Closed System Bottle, Corning System Bottle
Selecione um tamanho
R$ 9.816,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 9.816,00
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene
round bottle
wide-mouth bottle
esterilidade
sterile
Características
cap
male Luer Lock
embalagem
pkg of 8 ea
fabricante/nome comercial
Corning 11650
diâm. do gargalo da garrafa
~42 mm
capacidade
150 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The preassembled transfer caps have two ports.
One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a male Luer Lock. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Made from optically clear polystyrene
- Sterilized to SAL 10-6
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)