CLS1000P400
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 400 mL
Sinônimo(s):
Corning container
Selecione um tamanho
R$ 143,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 143,00
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
graduations (100 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1000P-400
A × D.E.
109 mm × 77 mm
tamanho
400 mL
Descrição geral
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)