Documentos Principais
CLS1000P3L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 3 L
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41116155
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
graduations (500 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1000P-3L
A × D.E.
210 mm × 156 mm
tamanho
3 L
Descrição geral
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)