CLLS1098
SW48 Cells HIF1A -/-/-
Human female colon, colorectal adenocarcinoma
Sinônimo(s):
CLL1008
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SW48 Cells HIF1A -/-/-,
fonte biológica
human female colon (Source disease: Colorectal adenocarcinoma)
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−196°C
Informações sobre genes
human ... HIF1A(3091)
Descrição geral
This product corresponds to ATCC Cat. No. CCL-231.
Aplicação
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture ratio: approx. 1:2 to 1:6.
The base medium for this cell line is DMEM, Cat. No. D5671. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration (v/v) of 10%, L-glutamine, Catalog No. G7513, to a final concentration of 2 mM and sodium pyruvate, Cat. No. S8636, to a final concentration of 1 mM.
Cell freezing medium-DMSO 1X, Cat. No. C6164.
Características e benefícios
Zinc finger nuclease (ZFN) knock out on chromosome 14q23.2
Qualidade
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)