Documentos Principais
JVM-13
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 96090516-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96090516-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
46XY,+t(8,?13)(p12-21,?q13)+(8,?3)(p12-21,?q21)+I
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian B-prolymphocytic leukaemia, EBV transformed
Descrição de linhagem celular
Derived from the peripheral blood of a human Caucasian male patient with prolymphocytic leukaemia. Cells have been subsequently transformed by treatment with EBV and TPA (12-0-tetradecanoylphorbol-13-acetate). JVM-13 cells express surface-membrane and cytoplasmic lambda light chain immunoglobulin. Immunological markers detected were HLA-DR, CD19, CD20, CD21, FMC7, CD38, CD71 and CD9.
Aplicação
Study of B cell leukaemia
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 10,11
vWA: 16,18
Meio de cultura
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)