Documentos Principais
H-EMC-SS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94042258, human muscle, Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human muscle
embalagem
tube of 5 μg 94042258-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94042258-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human chondrosarcoma
Descrição de linhagem celular
This extraskeletal myeloid chondrosarcoma has been derived from the muscle of a 77 year old female with metastases found in lymph nodes and lung.
Aplicação
Carcinogenesis studies, metastatic ability experiments.
Meio de cultura
Ham′s F12/DMEM (1:1) + 10 % Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)