Documentos Principais
BE10-7
93040125, rat brain, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
BE10-7, 93040125
fonte biológica
rat brain
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat, BDIX, brain, pre-malignant
Descrição de linhagem celular
Clone of the line BE10-Intermediate (Sigma Catalogue number. 93040119). The cells have elevated levels of tissue plasminogen activity but do not grow in agar or in BDIX rats. The cells should not be used beyond passage 24 as they start to form tumours.
Aplicação
Study of carcinogenesis
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 1-2x100,000 cells/25cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)