Documentos Principais
RN 22
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rat nerve
embalagem
tube of 5 μg 93011414-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93011414-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
n = 43
morfologia
Bipolar, stellate
produtos
S-100 protein
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat Schwann cell, immature
Descrição de linhagem celular
Transplantable tumour of cervical nerve-root induced transplacentally by ethylnitrosourea in an inbred BD-IX rat.
Aplicação
Analysis of Schwann cell development
Meio de cultura
DMEM or Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)