Documentos Principais
AFRC MAC 188
Reactivity: Anti-LDL receptor, rabbit, 92102372
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Mieloma
Y3
Reatividade
Anti-LDL receptor, rabbit
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat Y3 x Rat DA spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against the low density lipoprotein receptor of rabbits.
Imunogênio
Rabbit low density lipoprotein receptor
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)