NI GM 465/7A6-37
Reactivity: Anti-GM-CSF, human, 92030620
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS0
Reatividade
Anti-GM-CSF, human
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Mouse NS0 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
This neutralising antibody is specific for GM-CSF.
Imunogênio
Human recombinant granulocyte macrophage colony stimulating factor
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)