Documentos Principais
M1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
mouse bone marrow
embalagem
tube of 5 μg 91110711-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91110711-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Myeloblast
produtos
Not specified
receptores
Interleukin 6 (IL-6), Interferon (IFN), Transfoming Growth Factor ß (TGF ß)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse myeloblast
Descrição de linhagem celular
A sub-cloned myeloblast established from primary bone marrow cells originating from a SL leukaemic strain mouse. The cells differentiate in response to IL-6.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)