Documentos Principais
EIII
86072804, Human x Mouse Hybridoma hybrid, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
EIII, 86072804, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
fonte biológica
Human x Mouse Hybridoma hybrid
embalagem
tube of 5 μg 86072804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86072804-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
pJ3.11, p79a, CFTR DNA markers
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human x mouse hybrid
Descrição de linhagem celular
This cell line may contain a sub-chromosomal fragment of human chromosome 17 bearing markers thought at the time to flank the cytotic fibrosis gene. The human DNA was donated from the human osteosarcoma cell line MNNG-HOS.
Aplicação
Somatic cell hybrid mapping
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 37°C; 5% CO2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)