MG-63 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86051601, human bone, Fibroblast
Sinônimo(s):
MG63 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human bone
descrição
Human osteosarcoma
embalagem
tube of 5 μg 86051601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86051601-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 66; hypotriploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Inducible interferon
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
- to investigate the cytotoxicity of acrylic bone cement extracts on MG-63 cells[1]
- to fabricate three-dimensional (3-D) niches and study the cell viability, adhesion and proliferation of MG-63 cells[2]
- as a positive control for immunostaining procedure[3]
- to study the interactions and effects of lysophosphatidate functionalized titanium on MG-63 cells[4]
Perfil do DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,19
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)