Documentos Principais
YW 62.3.20
11072202
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Mieloma
Y3.AG.1.2.3
Reatividade
Anti mouse CD45 pan isoform reactive
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
Origem de linhagem celular
Monoclonal antibody human beta 2-microglobulin
Descrição de linhagem celular
Rat hybridoma producing antibody against mouse CD45 pan isoform reactive. Cambridge Enterprise Reference number AB62:www.enterprise.cam.ac.uk.
Imunogênio
CBA mouse bone marrow
Meio de cultura
IDMEM (I3390) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 5% FBS / FCS (F2442). Where the cells are grown under static conditions, 0.02% EDTA, Trypsin (T4424) or mechanical agitation maybe required to dislodge them from the plastic.
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9 x 105 cells/ml. 5% CO2; 37 °C. Saturation density 9 x 105/ml.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Exoneração de responsabilidade
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)