Documentos Principais
N18TG2
8062523, mouse nerve, Neuronal
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
N18TG2, 08062523
fonte biológica
mouse nerve
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
mean chromosome number is 89
morfologia
Neuronal
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse neuroblastoma
Descrição de linhagem celular
A 6-thioguanine-resistant clone of N18 (a clonal line produced from the mouse neuroblastoma C1300). (Mouse strain A/Jax). This cell line exhibits high levels of acetylcholinesterase. Found to be tumourigenic in BALB/c nude mice.
Aplicação
Used in the generation of cell hybrids.
Meio de cultura
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.1 mM 6-thioguanine
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)