Documentos
C9984
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Leu-Phe-chloromethyl ketone
≥90% (TLC), solid
Sinônimo(s):
Z-GLF-CMK
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32N3O5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
502.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClN3O5/c1-18(2)13-22(25(33)30-21(23(31)15-27)14-19-9-5-3-6-10-19)29-24(32)16-28-26(34)35-17-20-11-7-4-8-12-20/h3-12,18,21-22H,13-17H2,1-2H3,(H,28,34)(H,29,32)(H,30,33)/t21-,22-/m0/s1
chave InChI
BRGPJZPHCVTNNI-VXKWHMMOSA-N
Amino Acid Sequence
Z-Gly-Leu-Phe-CMK
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cathepsin G inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Substrate binding site in bovine chymotrypsin A-gamma. A crystallographic study using peptide chloromethyl ketones as site-specific inhibitors.
D M Segal et al.
Biochemistry, 10(20), 3728-3738 (1971-09-28)