C9336
Anti-Chloramphenicol Acetyl Transferase (CAT) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CAT Antibody - Anti-Chloramphenicol Acetyl Transferase (CAT) antibody produced in rabbit, Cat Antibody
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 26 kDa
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 10 μg/mL using eukaryotic cells transfected with a plasmid bearing the CAT gene
western blot: 10 μg/mL using eukaryotic cells transfected with a plasmid bearing the CAT gene
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- indirect immunofluorescence
- immunofluorescence microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Anti-Chloramphenicol Acetyl Transferase (CAT) antibody is specific for bacterial CAT and recombinant CAT expressed in transfected eukaryotic cells (a predominant band of approx. 26 kD). Staining of CAT by the antibody is inhibited by the bacterial CAT antigen in cells transfected with CAT.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)