C8877
Cerium(IV) oxide
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Sinônimo(s):
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
densidade
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
chave InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges