C8114
Anti-α-E-Catenin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
R$ 4.535,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.535,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 102 kDa
reatividade de espécies
rat, human, canine
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:200 using methanol-fixed, dog MDCK and human MCF7 cellc
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of human epidermal carcinoma A431 cell line and cytosolic fraction of rat embryonic brain.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNA1(1495)
rat ... Ctnna1(307505)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)