Documentos Principais
C7259
Sigma-Aldrich
Cholesteryl erucate
≥95%
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-erucate, 5-Cholesten-3β-ol 3-erucate, Cholesteryl cis-13-docosenoate
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 490,00
R$ 490,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 490,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H86O2
Número CAS:
Peso molecular:
707.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 490,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C49H86O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-29-47(50)51-42-34-36-48(5)41(38-42)30-31-43-45-33-32-44(40(4)28-26-27-39(2)3)49(45,6)37-35-46(43)48/h14-15,30,39-40,42-46H,7-13,16-29,31-38H2,1-6H3/b15-14-/t40-,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49-/m1/s1
chave InChI
SQHUGNAFKZZXOT-QXAJUEOOSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)