C7104
Anti-Cdc27 antibody,Mouse monoclonal
clone AF3.1, purified from hybridoma cell culture
About This Item
ELISA (i)
ICC
IHC (p)
IP
WB
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a HeLa Cell nuclear extract
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AF3.1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 97 kDa
reatividade de espécies
mouse, Xenopus, rat, bovine, canine, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde fixation, Triton X-100 permeabilization
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a HeLa Cell nuclear extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC27(996)
mouse ... Cdc27(217232)
rat ... Cdc27(360643)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Immunocytochemistry using 4% paraformaldehyde fixation and Triton X-100 permeabilization
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)
- Immunoprecipitation.
- Indirect ELISA
- Microarray
- Western blotting / immunoblotting at a concentration of 1-2μg/mL using a HeLa Cell nuclear extract.
- Anaphase-promoting complex/cyclosome APC/C Purification.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)