Documentos Principais
C6380
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
≥98%
Sinônimo(s):
Aminocyclohexane
About This Item
Fórmula linear:
C6H11NH2
Número CAS:
Peso molecular:
99.17
Beilstein:
471175
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
densidade de vapor
3.42 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
559 °F
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
134 °C (lit.)
pf
−17 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
chave InChI
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)