Documentos
C6267
Supelco
Chromosorb® LC-7
10 μm
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
forma
solid
área da superfície
>250 m2/g
tamanho de partícula
10 μm
densidade
0.45 g/cm3 (lit.)
Aplicação
A reverse phase microparticulate packing used for separating a variety of compounds used in pharmaceutical and food products.
Informações legais
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Weronika Kuźmicka et al.
Nutrients, 13(1) (2020-12-31)
Zinc plays an important physiological role in the entire body, especially in the immune system. It is one of the most abundant microelements in our organism and an essential component of enzymes and antibacterial proteins. Zinc levels were reported to