Documentos Principais
C5989
Sigma-Aldrich
pCMV-MAT-Tag®-FLAG®-1 Expression Vector
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Transient, cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG® dual tagged fusion proteins under the CMV promoter. Supplied with pCMV-FLAG-MAT-1+MAPK1 Control Vector.
Outras notas
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)