C5988
Anti-Calcium Channel (β1 subunit) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Voltage-dependent L-type calcium channel, β1 subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 5-10 μg/mL using rat brain tissue lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNB1(782)
mouse ... Cacnb1(12295)
rat ... Cacnb1(50688)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade