C4743
Monoclonal Anti-Cytochrome P450 3A5 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone F18 P3 B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CP35, Anti-CYP3A5, Anti-P450PCN3, Anti-PCN3
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F18 P3 B6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using human recombinant cytochrome P450 3A5.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP3A5(1577)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- indirect ELISA
- western blotting at a concentration of 0.5-1.0 μg/mL using human recombinant cytochrome P450 3A5
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)